Documenti fondamentali
ENAH95E72943
Enamine
N,N-dimethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
SKU del venditore: EN300-27148827-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27148827-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N,N-dimethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O.ClH/c1-9(2)7(10)6-4-3-5-8-6;/h3-4,6,8H,5H2,1-2H3;1H
InChI
XKDYWMJYMBGHNJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148827
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148827
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)