Documenti fondamentali
ENAH95E7292E
Enamine
rac-(1R,5R,6S)-6-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[3.2.0]heptan-6-ol hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1.078,50 €
1 G
1.371,00 €
2.5 G
2.645,00 €
5 G
3.890,40 €
10 G
5.748,10 €
SKU del venditore: EN300-26983366-50MG
354,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1.078,50 €
1 G
1.371,00 €
2.5 G
2.645,00 €
5 G
3.890,40 €
10 G
5.748,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26983366-50MG
354,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1S,5S,6R)-6-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[3.2.0]heptan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3NO.ClH/c8-7(9,10)6(12)3-5-4(6)1-2-11-5;/h4-5,11-12H,1-3H2;1H/t4-,5-,6+;/m0./s1
InChI
AMGAIHWVIRPLHB-WLUDYRNVSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983366
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983366
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)