Documenti fondamentali
ENAH95E725E1
Enamine
tert-butyl N-[1-(hydroxymethyl)-3-methylidenecyclobutyl]carbamate
Scegli un formato
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
SKU del venditore: EN300-27148425-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27148425-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1-(hydroxymethyl)-3-methylenecyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-8-5-11(6-8,7-13)12-9(14)15-10(2,3)4/h13H,1,5-7H2,2-4H3,(H,12,14)
InChI
WYDHVOZEZVUFOO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148425
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)