Documenti fondamentali
ENAH9453E1DC
Enamine
3,5-dimethyl-1-[(piperidin-3-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
172,90 €
250 MG
247,00 €
500 MG
462,80 €
1 G
617,50 €
2.5 G
1.211,60 €
5 G
1.791,40 €
SKU del venditore: EN300-27103836-100MG
172,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
172,90 €
250 MG
247,00 €
500 MG
462,80 €
1 G
617,50 €
2.5 G
1.211,60 €
5 G
1.791,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27103836-100MG
172,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dimethyl-1-(piperidin-3-ylmethyl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H26N2.2ClH/c1-11-6-12(2)9-15(8-11)10-13-4-3-5-14-7-13;;/h11-14H,3-10H2,1-2H3;2*1H
InChI
FUIQZUISUZUUPQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103836
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103836
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)