Documenti fondamentali
ENAH9453E185
Enamine
3,6-dioxaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane-2,4'-oxane]
Scegli un formato
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
SKU del venditore: EN300-27105983-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27105983-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tetrahydro-3,6-dioxaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane-2,4'-pyran]
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-3-9-4-2-8(1)7-6(11-7)5-10-8/h6-7H,1-5H2
InChI
CXRWTXTYJZZLHP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27105983
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27105983
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)