Documenti fondamentali
ENAH9453E095
Enamine
tetracyclo[3.3.0.0^{2,8}.0^{4,6}]octan-3-one
Scegli un formato
50 MG
427,70 €
100 MG
638,30 €
250 MG
910,00 €
500 MG
1.433,90 €
1 G
1.839,50 €
2.5 G
3.604,90 €
5 G
5.333,90 €
10 G
7.910,50 €
SKU del venditore: EN300-7625118-50MG
427,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
427,70 €
100 MG
638,30 €
250 MG
910,00 €
500 MG
1.433,90 €
1 G
1.839,50 €
2.5 G
3.604,90 €
5 G
5.333,90 €
10 G
7.910,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7625118-50MG
427,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1aR,1a1R,2a1S,2bS)-hexahydrodicyclopropa[cd,gh]pentalen-1(1aH)-one
Inchi Code
1S/C8H8O/c9-8-6-2-1-3-5(4(2)6)7(3)8/h2-7H,1H2
InChI
UUCZLQLBGNWSCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7625118
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7625118
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)