ENAH9453E019
Enamine
7-fluoro-3-methyl-2H-indazol-5-amine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-26981526-50MG
388,70 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-26981526-50MG
388,70 €
Iupac Name
7-fluoro-3-methyl-2H-indazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8FN3.ClH/c1-4-6-2-5(10)3-7(9)8(6)12-11-4;/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12);1H
InChI
LLHYSUOYEHRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981526
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)