Documenti fondamentali
ENAH9453DEF1
Enamine
2-acetyl-4-methylbenzaldehyde
Scegli un formato
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1.033,50 €
1 G
1.326,00 €
2.5 G
2.600,00 €
5 G
3.845,40 €
10 G
5.703,10 €
SKU del venditore: EN300-7898753-50MG
309,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1.033,50 €
1 G
1.326,00 €
2.5 G
2.600,00 €
5 G
3.845,40 €
10 G
5.703,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7898753-50MG
309,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
56-58
Iupac Name
2-acetyl-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-7-3-4-9(6-11)10(5-7)8(2)12/h3-6H,1-2H3
InChI
OTODHJFFVDLTTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7898753
Melting Point
56-58
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7898753
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)