Documenti fondamentali
ENAH9453DACE
Enamine
methyl 2-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)acetate
Scegli un formato
50 MG
427,70 €
100 MG
638,30 €
250 MG
910,00 €
500 MG
1.433,90 €
1 G
1.839,50 €
2.5 G
3.604,90 €
5 G
5.333,90 €
SKU del venditore: EN300-337316-50MG
427,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
427,70 €
100 MG
638,30 €
250 MG
910,00 €
500 MG
1.433,90 €
1 G
1.839,50 €
2.5 G
3.604,90 €
5 G
5.333,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-337316-50MG
427,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-5-pyrimidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H9N3O3/c1-13-5(11)2-4-3-9-7(8)10-6(4)12/h3H,2H2,1H3,(H3,8,9,10,12)
InChI
SMIHXOOEXLRWJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-337316
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-337316
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)