Documenti fondamentali
ENAH9453DA9D
Enamine
7-bromo-2,1-benzothiazol-3-amine
Scegli un formato
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1.448,20 €
1 G
1.857,70 €
2.5 G
3.641,30 €
5 G
5.385,90 €
10 G
7.985,90 €
SKU del venditore: EN300-7540404-50MG
431,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1.448,20 €
1 G
1.857,70 €
2.5 G
3.641,30 €
5 G
5.385,90 €
10 G
7.985,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.1
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7540404-50MG
431,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromobenzo[c]isothiazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c8-5-3-1-2-4-6(5)10-11-7(4)9/h1-3H,9H2
InChI
HWMIVZSUZRJPJW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540404
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540404
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)