Documenti fondamentali
ENAH9453D486
Enamine
{5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridin-8-yl}methanol
Scegli un formato
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
SKU del venditore: EN300-6779207-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6779207-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-8-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c11-6-7-2-1-4-10-5-3-9-8(7)10/h3,5,7,11H,1-2,4,6H2
InChI
AWSUNRVRMJOHGC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6779207
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6779207
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)