Documenti fondamentali
ENAH9453D346
Enamine
2-chloro-1-ethynyl-4-fluoro-3-methylbenzene
Scegli un formato
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1.627,60 €
5 G
2.407,60 €
10 G
3.571,10 €
SKU del venditore: EN300-27108396-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1.627,60 €
5 G
2.407,60 €
10 G
3.571,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.6
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27108396-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-1-ethynyl-4-fluoro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H6ClF/c1-3-7-4-5-8(11)6(2)9(7)10/h1,4-5H,2H3
InChI
QFXMCYSDGHHPIJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108396
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108396
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)