Documenti fondamentali
ENAH942F3011
Enamine
cyclopropyl(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanone
Scegli un formato
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
5 G
1.529,60 €
10 G
2.245,90 €
SKU del venditore: EN300-8516114-100MG
185,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
5 G
1.529,60 €
10 G
2.245,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-8516114-100MG
185,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclopropyl(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H11FO2/c1-14-10-5-4-8(12)6-9(10)11(13)7-2-3-7/h4-7H,2-3H2,1H3
InChI
OBZIIGDBUCALCI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8516114
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8516114
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)