Documenti fondamentali
ENAH942F2FC8
Enamine
7-fluoro-5-methoxy-1,2-benzoxazole
Scegli un formato
50 MG
713,20 €
100 MG
918,60 €
250 MG
1.291,70 €
500 MG
2.009,30 €
1 G
2.564,40 €
2.5 G
4.981,10 €
5 G
7.351,00 €
SKU del venditore: EN300-7935419-50MG
713,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
713,20 €
100 MG
918,60 €
250 MG
1.291,70 €
500 MG
2.009,30 €
1 G
2.564,40 €
2.5 G
4.981,10 €
5 G
7.351,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7935419-50MG
713,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-fluoro-5-methoxybenzo[d]isoxazole
Inchi Code
1S/C8H6FNO2/c1-11-6-2-5-4-10-12-8(5)7(9)3-6/h2-4H,1H3
InChI
PQFZFDBGTLRKEF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7935419
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7935419
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)