Documenti fondamentali
ENAH942F2EE3
Enamine
2-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propan-2-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
455,80 €
250 MG
631,30 €
500 MG
969,30 €
1 G
1.229,30 €
2.5 G
2.365,50 €
5 G
3.479,60 €
10 G
5.138,40 €
SKU del venditore: EN300-26980153-100MG
455,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
455,80 €
250 MG
631,30 €
500 MG
969,30 €
1 G
1.229,30 €
2.5 G
2.365,50 €
5 G
3.479,60 €
10 G
5.138,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26980153-100MG
455,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-methylisoxazol-5-yl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O.ClH/c1-5-4-6(10-9-5)7(2,3)8;/h4H,8H2,1-3H3;1H
InChI
VSJMHAPPPOPTKV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980153
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980153
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)