Documenti fondamentali
ENAH942F2ECF
Enamine
(5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
5 G
3.735,70 €
10 G
5.519,30 €
SKU del venditore: EN300-31009-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
5 G
3.735,70 €
10 G
5.519,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-31009-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-methylthiazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2S.ClH/c1-4-5(2-6)7-3-8-4;/h3H,2,6H2,1H3;1H
InChI
GYQFTUFTHIEGBE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31009
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31009
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)