Documenti fondamentali
ENAH942F2801
Enamine
6-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol dihydrobromide
Scegli un formato
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1.627,60 €
5 G
2.407,60 €
10 G
3.571,10 €
SKU del venditore: EN300-26978273-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1.627,60 €
5 G
2.407,60 €
10 G
3.571,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.95
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26978273-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one dihydrobromide
Inchi Code
1S/C5H5N5O.2BrH/c6-3-1-7-5-8-2-9-10(5)4(3)11;;/h1-2H,6H2,(H,7,8,9);2*1H
InChI
TWRQPLOQOBKCNR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26978273
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26978273
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)