Documenti fondamentali
ENAH93E75BF1
Enamine
N-cyclopropyl-4-fluoroaniline
Scegli un formato
100 MG
165,10 €
250 MG
236,60 €
500 MG
371,80 €
1 G
477,10 €
2.5 G
863,20 €
5 G
1.505,40 €
10 G
2.791,10 €
SKU del venditore: EN300-2959265-100MG
165,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
165,10 €
250 MG
236,60 €
500 MG
371,80 €
1 G
477,10 €
2.5 G
863,20 €
5 G
1.505,40 €
10 G
2.791,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2959265-100MG
165,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-cyclopropyl-4-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-7-1-3-8(4-2-7)11-9-5-6-9/h1-4,9,11H,5-6H2
InChI
JFDXGFOMBAHKCU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2959265
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2959265
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)