ENAH93E75B1F
Enamine
tert-butyl 3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-7-9(8-15)10-5-6-14(4)13-10/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3
InChI
DDEKRFAIVJXCBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547481
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547481
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)