Documenti fondamentali
ENAH93E75ABC
Enamine
1-isocyanato-3-methoxy-2-methylpropane
Scegli un formato
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
SKU del venditore: EN300-4281180-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-4281180-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-isocyanato-3-methoxy-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-6(4-9-2)3-7-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI
OCMZIAIULBWLPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4281180
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4281180
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)