Documenti fondamentali
ENAH93E75A8E
Enamine
7-methoxy-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
536,90 €
250 MG
765,70 €
500 MG
1.206,40 €
1 G
1.547,00 €
2.5 G
2.997,80 €
5 G
5.417,10 €
SKU del venditore: EN300-7563436-100MG
536,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
536,90 €
250 MG
765,70 €
500 MG
1.206,40 €
1 G
1.547,00 €
2.5 G
2.997,80 €
5 G
5.417,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.7
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7563436-100MG
536,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-methoxy-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)6-10-7-9;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
InChI
YGHARXWCCHHTJJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563436
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563436
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)