Documenti
ENAH93E75A00
Enamine
2-bromo-3-methoxy-3-methylbutanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.06
Numero MDL:
Punto di fusione
70-75
Iupac Name
2-bromo-3-methoxy-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H11BrO3/c1-6(2,10-3)4(7)5(8)9/h4H,1-3H3,(H,8,9)
InChI
OJPAPXGHVASXJT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353733
Melting Point
70-75
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353733