Documenti fondamentali
ENAH93E758DD
Enamine
(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-[(piperidin-4-yl)methyl]morpholine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
112,60 €
250 MG
141,20 €
500 MG
217,90 €
1 G
307,60 €
SKU del venditore: EN300-26860729-100MG
112,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
112,60 €
250 MG
141,20 €
500 MG
217,90 €
1 G
307,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26860729-100MG
112,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-(piperidin-4-ylmethyl)morpholine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H24N2O.2ClH/c1-10-7-14(8-11(2)15-10)9-12-3-5-13-6-4-12;;/h10-13H,3-9H2,1-2H3;2*1H/t10-,11+;;
InChI
UOIUVFCEFCARHE-HVNHDPPXSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860729
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860729
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)