ENAH93E75749
Enamine
2-(2-methyl-1,3-benzoxazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-26624419-50MG
390,80 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-26624419-50MG
390,80 €
Iupac Name
2-(2-methylbenzo[d]oxazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O.2ClH/c1-7-12-10-8(5-6-11)3-2-4-9(10)13-7;;/h2-4H,5-6,11H2,1H3;2*1H
InChI
KWFSDYYUYVFDRA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624419
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)