Documenti fondamentali
ENAH93E754D3
Enamine
2-(2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)ethan-1-amine
Scegli un formato
50 MG
476,60 €
100 MG
687,20 €
250 MG
964,10 €
500 MG
1.493,20 €
1 G
1.902,70 €
2.5 G
3.686,30 €
SKU del venditore: EN300-9807544-50MG
476,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
476,60 €
100 MG
687,20 €
250 MG
964,10 €
500 MG
1.493,20 €
1 G
1.902,70 €
2.5 G
3.686,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-9807544-50MG
476,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C13H16N2/c1-10-12(7-8-14)9-13(15-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9,15H,7-8,14H2,1H3
InChI
ABLMBZMIUGUEIN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9807544
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9807544
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)