Documenti fondamentali
ENAH93E7544A
Enamine
3-amino-5-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
Scegli un formato
100 MG
259,50 €
250 MG
351,80 €
500 MG
527,30 €
1 G
663,80 €
2.5 G
943,30 €
5 G
1.407,40 €
10 G
2.336,90 €
SKU del venditore: EN300-3032995-100MG
259,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
259,50 €
250 MG
351,80 €
500 MG
527,30 €
1 G
663,80 €
2.5 G
943,30 €
5 G
1.407,40 €
10 G
2.336,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-3032995-100MG
259,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-5-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H11FN2O/c1-12(2)9(13)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI
IMGAVXJRJPEFQA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3032995
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3032995
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)