ENAH93E7536B
Enamine
tert-butyl N-[1-(benzenesulfonyl)ethyl]carbamate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-12464046-100MG
140,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-12464046-100MG
140,40 €
Punto di fusione
129-131
Iupac Name
tert-butyl (1-(phenylsulfonyl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H19NO4S/c1-10(14-12(15)18-13(2,3)4)19(16,17)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,1-4H3,(H,14,15)
InChI
CQYHPNIVEGXQSU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12464046
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)