Documenti fondamentali
ENAH93E75263
Enamine
1-(pyrazin-2-yl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
688,50 €
100 MG
886,10 €
250 MG
1.244,90 €
500 MG
1.935,20 €
1 G
2.468,20 €
2.5 G
4.795,20 €
5 G
7.072,80 €
SKU del venditore: EN300-7548001-50MG
688,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
688,50 €
100 MG
886,10 €
250 MG
1.244,90 €
500 MG
1.935,20 €
1 G
2.468,20 €
2.5 G
4.795,20 €
5 G
7.072,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7548001-50MG
688,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(pyrazin-2-yl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3.ClH/c9-8(2-1-3-8)7-6-10-4-5-11-7;/h4-6H,1-3,9H2;1H
InChI
WGPGCEPCSPXNBD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7548001
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7548001
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)