ENAH93E75076
Enamine
N-(1,3-thiazol-2-yl)piperidine-3-carboxamide hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-10130169-100MG
120,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-10130169-100MG
120,40 €
Iupac Name
N-(thiazol-2-yl)piperidine-3-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3OS.ClH/c13-8(7-2-1-3-10-6-7)12-9-11-4-5-14-9;/h4-5,7,10H,1-3,6H2,(H,11,12,13);1H
InChI
CEDKAHUYYXMYBE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10130169
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)