Documenti fondamentali
ENAH93E74EC3
Enamine
methyl 2-oxo-5-phenylpentanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 2-oxo-5-phenylpentanoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-15-12(14)11(13)9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
InChI
LHHUTFSBQNIGCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23058141
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23058141
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)