Documenti fondamentali
ENAH93E74E98
Enamine
2-[(2-chlorophenyl)methyl]prop-2-enoic acid
Scegli un formato
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
SKU del venditore: EN300-4283574-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-4283574-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
90-92
Iupac Name
2-(2-chlorobenzyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-7(10(12)13)6-8-4-2-3-5-9(8)11/h2-5H,1,6H2,(H,12,13)
InChI
XFBUFGNMWPTEEP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4283574
Melting Point
90-92
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4283574
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)