Documenti fondamentali
ENAH93E74E46
Enamine
methyl 4-cyano-5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
SKU del venditore: EN300-7547454-50MG
472,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7547454-50MG
472,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-cyano-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H6N2O3/c1-4-5(3-8)6(9-12-4)7(10)11-2/h1-2H3
InChI
NFLSXIXLIWAVMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547454
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547454
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)