Documenti fondamentali
ENAH93E749A5
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxy-4,4-dimethylpentanoic acid
Scegli un formato
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1.448,20 €
1 G
1.857,70 €
2.5 G
3.641,30 €
5 G
5.385,90 €
SKU del venditore: EN300-7340552-50MG
431,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1.448,20 €
1 G
1.857,70 €
2.5 G
3.641,30 €
5 G
5.385,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.32
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7340552-50MG
431,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxy-4,4-dimethylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C12H23NO5/c1-11(2,3)8(14)7(9(15)16)13-10(17)18-12(4,5)6/h7-8,14H,1-6H3,(H,13,17)(H,15,16)
InChI
JXQDNPABVJXKMH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7340552
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7340552
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)