ENAH93E7496C
Enamine
tert-butyl 4-[3-(aminomethyl)oxetan-3-yl]piperazine-1-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-22203215-50MG
312,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-22203215-50MG
312,00 €
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-(aminomethyl)oxetan-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H25N3O3/c1-12(2,3)19-11(17)15-4-6-16(7-5-15)13(8-14)9-18-10-13/h4-10,14H2,1-3H3
InChI
WNOIKMDUPKLYFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22203215
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)