Documenti fondamentali
ENAH93E7483E
Enamine
1-[(3R)-3-aminopyrrolidin-1-yl]ethan-1-one dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
133,90 €
250 MG
192,40 €
500 MG
301,60 €
1 G
387,40 €
2.5 G
682,50 €
5 G
1.175,20 €
10 G
2.160,60 €
SKU del venditore: EN300-26866359-100MG
133,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
133,90 €
250 MG
192,40 €
500 MG
301,60 €
1 G
387,40 €
2.5 G
682,50 €
5 G
1.175,20 €
10 G
2.160,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.1
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26866359-100MG
133,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(R)-1-(3-aminopyrrolidin-1-yl)ethan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.2ClH/c1-5(9)8-3-2-6(7)4-8;;/h6H,2-4,7H2,1H3;2*1H/t6-;;/m1../s1
InChI
MDJUWYXENKZXCU-QYCVXMPOSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866359
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866359
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)