Documenti fondamentali
ENAH93E74673
Enamine
2-iodo-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
SKU del venditore: EN300-1655880-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.06
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1655880-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-iodo-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7IO4/c1-14-9(13)5-2-3-7(10)6(4-5)8(11)12/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI
HOOAKBIDTVTQCG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655880
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655880
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)