Documenti fondamentali
ENAH93E74609
Enamine
6-methyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one
Scegli un formato
100 MG
410,80 €
250 MG
586,30 €
500 MG
924,30 €
1 G
1.184,30 €
2.5 G
2.321,80 €
5 G
3.437,20 €
10 G
5.096,00 €
SKU del venditore: EN300-7597993-100MG
410,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
410,80 €
250 MG
586,30 €
500 MG
924,30 €
1 G
1.184,30 €
2.5 G
2.321,80 €
5 G
3.437,20 €
10 G
5.096,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7597993-100MG
410,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2,4-5H,3H2,1H3
InChI
DYNKRGCMLGUEMN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7597993
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7597993
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)