Documenti fondamentali
ENAH93E744BF
Enamine
8,8-difluoro-2-(iodomethyl)-1-oxaspiro[4.5]decane
Scegli un formato
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1.310,40 €
1 G
1.679,60 €
2.5 G
3.292,90 €
SKU del venditore: EN300-378259-50MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1.310,40 €
1 G
1.679,60 €
2.5 G
3.292,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.13
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-378259-50MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
8,8-difluoro-2-(iodomethyl)-1-oxaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C10H15F2IO/c11-10(12)5-3-9(4-6-10)2-1-8(7-13)14-9/h8H,1-7H2
InChI
PYMNQGDQCXEDIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378259
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378259
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)