Documenti fondamentali
ENAH93E743F1
Enamine
2-amino-3-methyl-2-(propan-2-yl)butanoic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1.095,90 €
2.5 G
2.147,60 €
5 G
3.177,20 €
10 G
4.713,80 €
SKU del venditore: EN300-7848397-100MG
378,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1.095,90 €
2.5 G
2.147,60 €
5 G
3.177,20 €
10 G
4.713,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.69
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7848397-100MG
378,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-2-isopropyl-3-methylbutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-5(2)8(9,6(3)4)7(10)11;/h5-6H,9H2,1-4H3,(H,10,11);1H
InChI
DMOUFWAGRAPVIM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7848397
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7848397
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)