ENAH93E7416A
Enamine
methyl 2-(3-hydroxycyclohexyl)acetate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-316789-100MG
163,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-316789-100MG
163,30 €
Iupac Name
methyl 2-(3-hydroxycyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-12-9(11)6-7-3-2-4-8(10)5-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
InChI
DERCSYDJGONUOX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316789
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)