Documenti fondamentali
ENAH93E74136
Enamine
3-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)cyclohexan-1-ol
Scegli un formato
50 MG
476,60 €
100 MG
687,20 €
250 MG
964,10 €
500 MG
1.493,20 €
1 G
1.902,70 €
2.5 G
3.686,30 €
SKU del venditore: EN300-19576336-50MG
476,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
476,60 €
100 MG
687,20 €
250 MG
964,10 €
500 MG
1.493,20 €
1 G
1.902,70 €
2.5 G
3.686,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-19576336-50MG
476,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)cyclohexan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c12-8-3-1-2-7(6-8)11-9-4-5-10-11/h4-5,7-8,12H,1-3,6H2
InChI
JENDBKYQYIKTFN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19576336
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19576336
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)