ENAH93E7410E
Enamine
(1-fluorocyclohexyl)methanol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1215436-100MG
106,10 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1215436-100MG
106,10 €
Iupac Name
(1-fluorocyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H13FO/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-6H2
InChI
CLRVUZYFZVVVBC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215436
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)