Documenti fondamentali
ENAH93E74002
Enamine
tert-butyl 4-(3-bromo-2-oxopropyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-bromo-2-oxopropyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H22BrNO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-6-4-10(5-7-15)8-11(16)9-14/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI
XYDJXFFRMCPJRH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6201513
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6201513
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)