Documenti fondamentali
ENAH93E73F08
Enamine
{1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptan-4-yl}methanol
Scegli un formato
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1.448,20 €
1 G
1.857,70 €
2.5 G
3.641,30 €
5 G
5.385,90 €
10 G
7.985,90 €
SKU del venditore: EN300-26623867-50MG
431,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1.448,20 €
1 G
1.857,70 €
2.5 G
3.641,30 €
5 G
5.385,90 €
10 G
7.985,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26623867-50MG
431,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptan-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7-2-3-8(4-7,5-9)6-10-7/h9H,2-6H2,1H3
InChI
NRSHLESQHYCANY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623867
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623867
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)