Documenti fondamentali
ENAH908236EC
Enamine
5H,6H,7H,8H,9H-imidazo[1,2-d][1,4]diazepine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
543,40 €
250 MG
776,10 €
500 MG
1.223,30 €
1 G
1.567,80 €
2.5 G
3.315,00 €
5 G
6.568,90 €
10 G
12.838,80 €
SKU del venditore: EN300-1215437-100MG
543,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
543,40 €
250 MG
776,10 €
500 MG
1.223,30 €
1 G
1.567,80 €
2.5 G
3.315,00 €
5 G
6.568,90 €
10 G
12.838,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.11
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1215437-100MG
543,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6,7,8,9-tetrahydro-5H-imidazo[1,2-d][1,4]diazepine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c1-2-8-3-5-10-6-4-9-7(1)10;;/h4,6,8H,1-3,5H2;2*1H
InChI
XEWAOOCMOCSWBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215437
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215437
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)