Documenti fondamentali
ENAH9082367D
Enamine
propan-2-yl N-(piperidin-4-yl)carbamate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
2.5 G
1.246,70 €
5 G
1.843,40 €
10 G
2.733,90 €
SKU del venditore: EN300-7547582-100MG
178,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
2.5 G
1.246,70 €
5 G
1.843,40 €
10 G
2.733,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.71
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7547582-100MG
178,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
isopropyl piperidin-4-ylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2.ClH/c1-7(2)13-9(12)11-8-3-5-10-6-4-8;/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12);1H
InChI
SADAGIJGKHVNQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547582
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547582
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)