Documenti fondamentali
ENAH908234C7
Enamine
4-fluoro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Scegli un formato
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
SKU del venditore: EN300-7436944-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7436944-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluoro-2-methylbenzo[d]oxazol-6-amine
Inchi Code
1S/C8H7FN2O/c1-4-11-8-6(9)2-5(10)3-7(8)12-4/h2-3H,10H2,1H3
InChI
FCYIOJFFULKXCL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436944
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436944
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)