Documenti fondamentali
ENAH908234A3
Enamine
N-(4-ethoxyphenyl)methanesulfonamide
Scegli un formato
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
SKU del venditore: EN300-7549617-100MG
140,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7549617-100MG
140,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
125-127
Iupac Name
N-(4-ethoxyphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c1-3-13-9-6-4-8(5-7-9)10-14(2,11)12/h4-7,10H,3H2,1-2H3
InChI
RTXWEJCXNKQOIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549617
Melting Point
125-127
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549617
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)