Documenti fondamentali
ENAH90823308
Enamine
2-(3,3-difluorocyclobutyl)ethanimidamide; acetic acid
Scegli un formato
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
SKU del venditore: EN300-7539365-100MG
418,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7539365-100MG
418,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3,3-difluorocyclobutyl)ethene-1,1-diamine acetate
Inchi Code
1S/C6H10F2N2.C2H4O2/c7-6(8)2-4(3-6)1-5(9)10;1-2(3)4/h1,4H,2-3,9-10H2;1H3,(H,3,4)
InChI
OJPJRPSMTFFULL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539365
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539365
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)