ENAH908232D0
Enamine
4,8-dibromo-7-chloroquinoline
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-3274381-50MG
304,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-3274381-50MG
304,20 €
Iupac Name
4,8-dibromo-7-chloroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Br2ClN/c10-6-3-4-13-9-5(6)1-2-7(12)8(9)11/h1-4H
InChI
QPNLGHCSLJAYMS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3274381
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)